125911
α,α′-Dibromo-m-xylene
97%
Synonyme(s) :
1,3-Bis(bromomethyl)benzene, m-Xylylene dibromide
188,00 $
About This Item
188,00 $
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 10
new score: 6
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Atom Economy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pb
135-140 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
74-77 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
BrCc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
OXHOPZLBSSTTBU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves