34440
α,α′-Dibromo-p-xylene
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
DMF, 1,4-Bis(bromomethyl)benzene, p-Xylylene dibromide
173,00 $
About This Item
173,00 $
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
pb
245 °C (lit.)
Pf
143-145 °C (lit.)
Solubilité
dioxane: soluble 1 g/10 mL (hot)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
BrCc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
RBZMSGOBSOCYHR-UHFFFAOYSA-N
Application
- third-generation bis(1-pyrazolyl)methane ligands[1]
- 5,5′-[(p-phenylenedimethylene)dithio]bis(1-phenyl-1H-1,2,3,4-tetrazole)[2]
- new bis 1,10-phenanthroline ligand (composed of two subunits of 7-(p-anisyl)-1,10-phenanthroline (phen) joined by p-(CH2)2C6H4(CH2)2 space groups at 4 positions), via Skraup synthesis[3]
- stereoisomers of α,α′-bis[3-(N,N-diethylcarbamoyl)-piperidino]-p-xylene[4]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges