Documents
T9159
Sigma-Aldrich
Trichloroacetic acid
BioXtra, ≥99.0%
Synonyme(s) :
TCA
About This Item
Formule linéaire :
Cl3CCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.39
Numéro Beilstein :
970119
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.22
Densité de vapeur
<1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 51 °C)
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥99.0%
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.03%
Indice de réfraction
n20/D 1.62 (lit.)
Point d'ébullition
196 °C (lit.)
Pf
54-58 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Densité
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clé InChI
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Trichloroacetic acid (TCA) is an important metabolic product of trichloroethylene (TCE) metabolism.
Application
Trichloroacetic acid has been used:
  • for protein precipitation
  • as a component in the extract solution used for the measurement of malondialdehyde and glutathione
  • to precipitate the transfected and treated cells in [3H]-thymidine incorporation assay
Utilisé de façon traditionnelle pour précipiter les protéines. A été utilisé pour déterminer la concentration en protéine par précipitation quantitative. Utilisé comme décalcifiant et fixateur en microscopie.
Actions biochimiques/physiologiques
TCA might act as a carcinogen, targeting liver. It might be used as an acid decalcifying agent. TCA helps in nuclear staining.
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Histophatologic Techniques (2006)
Circulating fibrocytes stabilize blood vessels during angiogenesis in a paracrine manner
Li J, et al.
The American Journal of Pathology, 184(2), 556-571 (2014)
Analysis of malondialdehyde, chlorophyll proline, soluble sugar, and glutathione content in Arabidopsis seedling
Zhang Z and Huang R
Bio-protocol, 3, e817-e817 (2013)
Rapid analysis of total plasma homocysteine by tandem mass spectrometry
Tuschl K, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 351(1-2), 139-141 (2005)
Bo Chen et al.
Translational stroke research, 10(1), 91-103 (2018-03-24)
The transient receptor potential melastatin 4 (TRPM4) channel has been suggested to play a key role in the treatment of ischemic stroke. However, in vivo evaluation of TRPM4 channel, in particular by direct channel suppression, is lacking. In this study