A2348
Avidin−Sulforhodamine 101
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Avidin-Texas Red® conjugate
520,00 $
About This Item
520,00 $
Produits recommandés
Conjugué
sulforhodamine 101 conjugate
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66,000
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable