Principaux documents
222739
Sigma-Aldrich
2-Phenylbutyronitrile
95%
Synonyme(s) :
α-Ethylphenylacetonitrile
10 G
59,70 $
59,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
59,70 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(CH2CH3)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
59,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.5086 (lit.)
pb
114-115 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
phenyl
Chaîne SMILES 
CCC(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11N/c1-2-9(8-11)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,2H2,1H3
Clé InChI
IZPUPXNVRNBDSW-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Phenylbutyronitrile was used in the preparation of Michael-adducts[1]. It was also used in the preparation of S-amides by nitrile hydratase[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Enantioselective nitrile hydratases and amidases from different bacterial isolates.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 5(1), 137-141 (1998)
t-BuOK-Catalyzed addition of ketones and nitriles to vinylic silanes, phosphines and thio derivatives.
Bunlaksananusorn T, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 8, 745-746 (2001)