155098
Valeronitrile
99.5%
Synonyme(s) :
Butyl cyanide, Pentanenitrile
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.5%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.397 (lit.)
Point d'ébullition
139-141 °C (lit.)
Pf
−96 °C (lit.)
Densité
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC#N
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3
Clé InChI
RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup