Key Documents
219193
Sigma-Aldrich
3-Thiopheneacetonitrile
96%
Synonyme(s) :
3-Thienylacetonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.18
Numéro Beilstein :
107774
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.545 (lit.)
Point d'ébullition
124-125 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#CCc1ccsc1
InChI
1S/C6H5NS/c7-3-1-6-2-4-8-5-6/h2,4-5H,1H2
Clé InChI
GWZCLMWEJWPFFA-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Thiopheneacetonitrile was used in the synthesis of:
  • (E)-3-phenyl-2-(3-thienyl) acrylonitrile
  • (Z)-3-(4-methylphenyl)-2-(3-thienyl) acrylonitrile
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
246.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
119 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Electrochemical characterization of poly 3-thiopheneacetonitrile: Technique, solvent and relaxation effects.
El-Abdallah GM.
Journal of Saudi Chemical Society (2011)
Debora Cobo et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 62(Pt 9), o550-o553 (2006-09-07)
The structure of (E)-2-(2-thienyl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acrylonitrile, C16H15NO3S, contains no direction-specific intermolecular interactions. The molecules of (E)-3-(4-bromophenyl)-2-(2-thienyl)acrylonitrile, C13H8BrNS, exhibit orientational disorder of the thienyl fragment, and the molecules are linked into simple C(5) chains by a single C-H...N hydrogen bond. In (E)-3-phenyl-2-(3-thienyl)acrylonitrile, C13H9NS
(Z)-3-(4-Methylphenyl)-2-(3-thienyl) acrylonitrile.
Cobo D, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(!1), o5179-o5180 (2011)