Documents
597449
Sigma-Aldrich
3-Thiophenecarbonitrile
95%
Synonyme(s) :
3-Cyanothiophene, Thiophene-3-nitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.5630 (lit.)
Point d'ébullition
82 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#Cc1ccsc1
InChI
1S/C5H3NS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4H
Clé InChI
GSXCEVHRIVLFJV-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Thiophenecarbonitrile can be used to synthesize the following:
  • 2,4-dinaphthyl-3-cyanothiophene via reaction with iodonaphthalene
  • 2,5-bis-tri(n-butyl)tin-3-cyanothiophene, a building block for the synthesis of new alternating (3-alkyl/3-cyano)thiophene copolymers
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85.56 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
"Extension of the Heck reaction to the arylation of activated thiophenes"
<BIG>Lavenot.L, et al.</BIG>
Journal of Organometallic Chemistry, 567(01), 49-55 (1998)
Articles
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.