218359
(S)-(−)-Perillic acid
95%
Synonyme(s) :
4-Isopropenylcyclohexene-1-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
flakes
Activité optique
[α]20/D −102°, c = 2 in methanol
Pf
129-131 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=C)[C@H]1CCC(=CC1)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h5,8H,1,3-4,6H2,2H3,(H,11,12)/t8-/m1/s1
Clé InChI
CDSMSBUVCWHORP-MRVPVSSYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Aryl amides, 4-(prop-1-en-2-yl)-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)cyclohex-1-ene-1-carboxamide and N-(4-(4-amino-2-methylphenethyl)-3-methylphenyl)-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene-1-carboxamide, as in vitro antiproliferative active agents.
- Machaeriols and cannabinoid-related compounds as antimalarial agents.
- Tricyclic-β-lactone by treating with 1-chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine and dimethylketomalonate, followed by addition of 9-azajulolidine.
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable