Principaux documents
L162558
1,2,3,4,5,6-HEXAIODOBENZENE
AldrichCPR
L162558-25MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L162558-25MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6I6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
833.493
Numéro MDL:
261,00 $