Principaux documents
205141
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) chloride hydrate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Praseodymium Trichloride Hydrate, Praseodymium chloride hydrate, Praseodymium(3+) Trichloride Hydrate, Trichloropraseodymium hydrate
10 G
108,00 $
50 G
406,00 $
108,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
108,00 $
50 G
406,00 $
About This Item
Formule linéaire :
PrCl3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.27 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
108,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: praseodymium
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Densité
2.25 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.Cl[Pr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Pr/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
Clé InChI
BQRCNEKQNZWNCY-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Praseodymium (III) chloride hydrate is soluble in water and alcohol. It is used as a source of Pr to prepare insoluble praseodymium (III)compounds.
Application
Praseodymium(III) chloride hydrate can be used as a dopant to prepare Pr-modified TiO2 nanoparticles for photocatalytic degradation of organic pollutants. The addition of Pr ion enhances the thermal stability and surface textural properties of the catalyst.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Photocatalytic activity of Pr-modified TiO2 for the degradation of bisphenol A
Denise S Cordeiro, et al.
SN Applied Sciences, 3, 1-8 (2021)
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.