Principaux documents
289183
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) chloride hexahydrate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Neodymium trichloride hexahydrate, trichloroneodymium hexahydrate
25 G
125,00 $
125,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
125,00 $
About This Item
Formule linéaire :
NdCl3 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.69
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
125,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
crystals and lumps
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: neodymium
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Pf
124 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.Cl[Nd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Nd.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clé InChI
PCORICZHGNSNIZ-UHFFFAOYSA-K
Application
Neodymium(III) chloride hexahydrate may be used as a source of Nd3+ ions, to be used to dope AgBr crystals, known to exhibit lasing effects.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Luminescence method for the study of Nd3+ ions diffusion in AgBr crystals.
Nagli L, et al.
Journal of Applied Physics, 85(4), 2114-2118 (1999)
Emilia Palo et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(26), 7759-7766 (2018-06-15)
Aqueous solutions are the basis for most biomedical assays, but they quench the upconversion luminescence significantly. Surface modifications of upconverting nanoparticles are vital for shielding the obtained luminescence. Modifications also provide new possibilities for further use by introducing attaching sites
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.