449946
Neodymium(III) chloride
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Neodymium chloride, Neodymium trichloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: neodymium
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Pf
784 °C (lit.)
Densité
4.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Nd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Nd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
ATINCSYRHURBSP-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
- Fluorine-free organic electrolytes for the stable electrodeposition of neodymium metal: This study investigates alternative electrolytes for neodymium metal deposition, aiming for more sustainable battery manufacturing processes (Geysens et al., 2023).
- The use of artificial neural network (ANN) for modeling adsorption of sunset yellow onto neodymium modified ordered mesoporous carbon: Highlights the use of Neodymium(III) chloride in advanced adsorption processes for environmental applications, modeling the interactions using ANN (Ahmad et al., 2020).
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.