Principaux documents
248800
Sigma-Aldrich
Samarium(III) chloride hexahydrate
≥99%
Synonyme(s) :
Samarium trichloride hydrate
10 G
73,60 $
50 G
261,00 $
73,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
73,60 $
50 G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
SmCl3 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
73,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: samarium
Densité
2.383 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Sm](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Sm/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
Clé InChI
TXVNDKHBDRURNU-UHFFFAOYSA-K
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Markus Martincic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(47), 31662-31669 (2015-11-12)
The endohedral functionalization of carbon nanotubes with both organic and inorganic materials allows the development of tailored functional hybrids whose properties benefit from the synergistic effects of the constituent compounds. Bulk filling of carbon nanotubes (CNTs) results in samples that
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.