Principaux documents
203661
Sigma-Aldrich
Lutetium (III) oxide
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cassiopeium oxide
5 G
600,00 $
600,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
600,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Lu2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.93
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
600,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lutetium
Densité
9.42 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Lu]O[Lu]=O
InChI
1S/2Lu.3O
Clé InChI
MPARYNQUYZOBJM-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
A new AB2O4 phase, LuPd2O4, with potential uses in superconducting material as well as being of goechemical importance, was formed at elevated pressure and temperature from Lu2O3 and PdO in the presence of potassium chlorate.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chen, B-H.; Walker, D.
Chemistry of Materials, 9, 1700-1700 (1997)
Articles
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.