195308
3-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.608 (lit.)
Point d'ébullition
125 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.213 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1ccc(Oc2cccc(C=O)c2)cc1
InChI
1S/C13H9ClO2/c14-11-4-6-12(7-5-11)16-13-3-1-2-10(8-13)9-15/h1-9H
Clé InChI
MYQFRCYBOOWGJQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves