Principaux documents
S574708
1,2-BIS(4-NITROPHENOXY)ETHANE
AldrichCPR
S574708-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S574708-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H12N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.262
Numéro MDL:
37,90 $