130613
5-Bromoveratraldehyde
98%
Synonyme(s) :
3-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
63-64 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(C=O)cc(Br)c1OC
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-4-6(5-11)3-7(10)9(8)13-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
ICVODPFGWCUVJC-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable