Principaux documents
682489
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-iodobenzaldehyde
97%
1 G
85,80 $
85,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
85,80 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4FIO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
85,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
36-40 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
iodo
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(I)c1C=O
InChI
1S/C7H4FIO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
Clé InChI
DUCCBZWPROUBNU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges