183393
Boron tris(trifluoroacetate) solution
1.0 M in trifluoroacetic acid
Synonyme(s) :
BTFA, Tris[trifluoroacetoxy]borane
About This Item
Formule linéaire :
(CF3CO2)3B
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
1.0 M in trifluoroacetic acid
Densité
1.521 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(=O)OB(OC(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6BF9O6/c8-4(9,10)1(17)20-7(21-2(18)5(11,12)13)22-3(19)6(14,15)16
Clé InChI
CWBHKBKGKCDGDM-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
- Trifluoroacetylation of arenes
Conditionnement
The 25 mL Sure/Seal™ bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informations légales
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3