Principaux documents
S7521
Supelco
Raccords pour colonnes de chromatographie liquide
Stopcock, 3-way Luer Lock (B)
Synonyme(s) :
polymeric adsorbent, 80-100 mesh
10 EA
178,00 $
178,00 $
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
178,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
178,00 $
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
for chromatography
Technique(s)
LPLC: suitable
Adéquation
suitable for chromatography
Description générale
Robinet à trois voies en Nylon. Orifice d′entrée Luer Lock femelle et orifice de sortie Luer Lock mâle.
Questions
  1. What kind of material/plastic is this made up of?
    1 answer
    1. Please refer to the photo of item (B) on the Product Detail Page below. Most of this valve (the white part) is made of nylon. The clear fitting on the outside of the male Luer tip (on the right side of the image) is polycarbonate.