Principaux documents
176958
Sigma-Aldrich
Propionaldehyde diethyl acetal
97%
Synonyme(s) :
1,1-Diethoxypropane
50 G
58,00 $
58,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
58,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.20
Beilstein:
1697731
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
58,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.389 (lit.)
pb
122.8 °C (lit.)
Densité
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
CCOC(CC)OCC
InChI
1S/C7H16O2/c1-4-7(8-5-2)9-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
MBNMGGKBGCIEGF-UHFFFAOYSA-N
Application
Propionaldehyde diethyl acetal was used as a reducing agent in the aerobic epoxidation of alkenes[1].
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Rita De Santis et al.
PloS one, 6(6), e21075-e21075 (2011-06-28)
We recently reported that the oxidized avidin, named AvidinOX®, resides for weeks within injected tissues as a consequence of the formation of Schiff's bases between its aldehyde groups and tissue protein amino groups. We also showed, in a mouse pre-clinical
Co (thd)2: a superior catalyst for aerobic epoxidation and hydroperoxysilylation of unactivated alkenes: application to the synthesis of spiro-1, 2, 4-trioxanes.
Tetrahedron Letters, 44(44), 8135-8138 (2003)
Runxian Li et al.
Metabolites, 10(1) (2019-12-28)
Copper (Cu) is widely used in the swine industry to improve the growth performance of pigs. However, high doses of copper will induce cell damage and toxicity. The aim of this study was to evaluate toxicity, bioavailability, and effects on