Principaux documents
151955
Sigma-Aldrich
Nitrobenzène-d5
99.5 atom % D
Synonyme(s) :
Pentadeuteronitrobenzene
5 G
91,30 $
25 G
438,00 $
91,30 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
91,30 $
25 G
438,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6D5NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.14
Beilstein:
1455693
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
91,30 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pureté isotopique
99.5 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
0.34-6.3 % (lit.)
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.5% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.5498 (lit.)
pb
88 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
6 °C (lit.)
Densité
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N
Description générale
Nitrobenzene-d5 is also referred to as pentadeuteronitrobenzene. Structure of the complexes between tetramethyl p-tert-butylcalix[4]arene tetraketone and hydroxonium cation H3O+ in nitrobenzene-d5 have been investigated by NMR (Nuclear Magnetic Resonance) spectroscopy and DFT (Density Functional Theory) calculations.[1] It participates in the preparation of 2- and 3-phenyl-d5-thiophenes.[2]
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F
Point d'éclair (°C)
88 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Protonated tetramethyl p-tert-butylcalix [4] arene tetraketone: NMR evidence and probable structures.
Kriz J, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 138(8), 735-740 (2007)
Arylation by aromatic nitro compounds at high temperatures. VII. Reactions of nitrobenzene and nitrobenzene-d5 with thiophene.
Fields EK and Meyerson S.
The Journal of Organic Chemistry, 35(1), 67-70 (1970)
Vibrational spectra of nitrobenzene-d5.
Laposa JD.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 35(1), 65-71 (1979)