175536
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol
98%
Synonyme(s) :
NSC 3993, Vanillyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
110-117 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(CO)ccc1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4,9-10H,5H2,1H3
Clé InChI
ZENOXNGFMSCLLL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable