Principaux documents
172693
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-methylbenzoate
99%
Synonyme(s) :
Ethyl p-toluate
50 ML
72,00 $
250 ML
263,00 $
72,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
72,00 $
250 ML
263,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Beilstein:
1863756
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
72,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
pb
235 °C (lit.)
Densité
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-12-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
NWPWRAWAUYIELB-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl 4-methylbenzoate was used in the synthesis of ethyl 4-(bromomethyl)benzoate[1].
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Highly efficient and selective electrophilic and free radical catalytic bromination reactions of simple aromatic compounds in the presence of reusable zeolites.
Smith K, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 16, 2745-2752 (2000)