137731
2,4-Di-tert-butylphenol
99%
Synonyme(s) :
2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 2,4-Bis(tert-butyl)phenol, 2,4-Di-tert-butylhydroxybenzene, 2,4-Ditert-butylphenol
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 84.5 °C)
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
265 °C (lit.)
Pf
53-56 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 0.033 g/L at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-8-12(15)11(9-10)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3
Clé InChI
ICKWICRCANNIBI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - closed cup