Principaux documents
259667
Sigma-Aldrich
Methyl p-toluate
≥99%
Synonyme(s) :
(Methyl 4-methylbenzoate)
250 G
112,00 $
112,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
112,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Beilstein:
1100609
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
112,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 39 °C)
Essai
≥99%
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
932 °F
Limite d'explosivité
9.5 %
pb
103-104 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
32-35 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
QSSJZLPUHJDYKF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The anaerobic oxidation of methyl p-toluate by cobalt(III) in acetic acid has been investigated[1].
Application
Methyl p-toluate has been employesd as catalyst to investigate the effect of internal/external donor pair in high-yield catalysts for propylene polymerization[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Effect of the internal/external donor pair in high-yield catalysts for propylene polymerization, 2. Polymerization results.
Barbe PC, et al.
Makromol. Chem., 193(1), 229-241 (1992)
Charles E Sumner et al.
Inorganic chemistry, 47(6), 2190-2195 (2008-01-30)
The anaerobic oxidation of methyl p-toluate by cobalt(III) in acetic acid was investigated. Observed products were 4-carbomethoxybenzaldehyde (2), 4-carbomethoxybenzoic acid (3), 4-carbomethoxybenzyl acetate (1), 4,4'-dicarbomethoxybibenzyl (6), methyl 2,4-dimethylbenzoate (8), and methyl 3,4-dimethylbenzoate (9). Deuterium isotope labeling showed that 2 was