171476
Undecanoic acid
98%
Synonyme(s) :
Hendecanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
228 °C/160 mmHg (lit.)
248-250 °C (lit.)
Pf
28-31 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>233.6 °F
Point d'éclair (°C)
> 112 °C