The melting point of this material is 23-25 °C. The physical form will depend on the ambient temperature. Warming to reliquify will not be detrimental to the compound.
124672
10-Undecenoic acid
98%
Synonyme(s) :
Undecylenic acid
49,50 $
About This Item
49,50 $
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
pb
137 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
23-25 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
Densité
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
allyl
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
Clé InChI
FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
300.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
149 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.
-
Is this product in liquid form? If so what is in it that allows it to be liquid at room temperature?