Principaux documents
249432
Sigma-Aldrich
Undecanoyl chloride
99%
500 MG
177,00 $
177,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
177,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)9COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.74
Beilstein:
1759226
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
177,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
pb
135-136 °C/20 mmHg (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C11H21ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3
Clé InChI
JUKPJGZUFHCZQI-UHFFFAOYSA-N
Application
Undecanoyl chloride has been used in the synthesis of:
  • chrysotrione B, 2-acylcyclopentene-1,3-dione derivative, isolated from the fruiting bodies of the basidiomycete Hygrophorus chrysodon[1]
  • 2-methylpentadecan-5-one[2]
  • 4-ketotetradecanoic acid[2]
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
71. Experiments on the synthesis of carbonyl compounds. Part II. A general synthesis of saturated ketones, R? CO? CH2R'.
Bowman RE.
Journal of the Chemical Society, 325-329 (1950)
Gianluca Gilardoni et al.
Journal of natural products, 70(1), 137-139 (2007-01-27)
Chrysotriones A (1) and B (2), two new 2-acylcyclopentene-1,3-dione derivatives, were isolated from the fruiting bodies of the Basidiomycete Hygrophorus chrysodon, and their structures were established by spectroscopic data and synthesis of compound 2. They represent the first examples of