Documents
16772
Sigma-Aldrich
Bromure de cyanogène
≥98.5% (RT)
Synonyme(s) :
Bromine cyanide
About This Item
Formule linéaire :
BrCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.92
Numéro Beilstein :
1697296
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
3.65 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
100 mmHg ( 22.6 °C)
Pureté
≥98.5% (RT)
Forme
crystals
Point d'ébullition
61-62 °C (lit.)
Pf
50-53 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
Clé InChI
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Le bromure de cyanogène est largement utilisé pour l'immobilisation et le clivage des protéines.
  • Dans les conditions de la réaction de von Braun, le CNBr réagit avec des amines tertiaires pour donner les organocyanamides respectifs.
  • Il peut également être utilisé pour synthétiser des intermédiaires organiques comme le bromure cyanurique, des dérivés de l'urée, de la guanidine, de la créatine, des nitriles aryliques et divers composés hétérocycliques.
Autres remarques
Réactif pour le clivage sélectif des liaisons peptidiques (par exemple, la méthionine)
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 65 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Synthesis of hindered chiral guanidine bases starting from (S)-(N, N-dialkyl-aminomethyl) pyrrolidines and BrCN.
Kohn U, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 17(5), 811-818 (2006)
Straightforward Conversion of Alcohols into Nitriles.
Tarrade-Matha A, et al.
Synthetic Communications, 40(11), 1646-1649 (2010)
New Protocol for the Synthesis of 2-Alkanoyl-and 2-Aryloyl-5, 5-dimethylcyclohexane-1, 3-diones by the Reaction of Dimedone with Various Aldehydes and Cyanogen Bromide in the Presence of Triethylamine.
Kashani E, et al.
Synthesis, 48(13), 2079-2084 (2016)
E. Gross
Methods in Enzymology, 11, 238-238 (1967)
Cyanogen bromide (CNBr).
Kumar V
Synlett, 2005(10), 1638-1639 (2005)