Documents
607614
Sigma-Aldrich
Cyanogen bromide-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
Br13C15N
Poids moléculaire :
107.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Pureté
97% (CP)
Point d'ébullition
61-62 °C
Pf
50-53 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[13C]#[15N]
InChI
1S/CBrN/c2-1-3/i1+1,3+1
Clé InChI
ATDGTVJJHBUTRL-ZKDXJZICSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable