MilliporeSigma
Passer à
C7629
L-Citrulline
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-5-ureidopentanoic acid, L-2-Amino-5-ureidovaleric acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
42,40 $
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
65,30 $
5 g
Vérifier la disponibilité des articles du panier
83,60 $
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
236,00 $
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
678,00 $
500 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
2 650,00 $
1 kg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
4 380,00 $
3 285,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-759-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725416
42,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
L-Citrulline, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
application(s)
detection
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
InChI key
RHGKLRLOHDJJDR-BYPYZUCNSA-N
Application
L-Citrulline has been used in ultra-performance liquid chromatography to validate, metabolites involved in the coordination of metamorphic processes.
Biochem/physiol Actions
Intermediate in the production of nitric oxide from L-arginine by NO synthetase.
L-Citrulline, when orally administered is found to ameliorate the condition of sickle cell disease in humans. L-citrulline can be a replacement for L-arginine administration in case of defective NO synthetase. L-Citrulline supplementation is found to fulfill the purpose of NO-dependent signaling.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
27505748935734187
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0%
assay
97% (CP)
assay
98% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
application(s)
detection
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Citrulline
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf