Principaux documents
8.20193
Sigma-Aldrich
Cyanogen bromide
for synthesis
Synonyme(s) :
Cyanogen bromide
50 G
133,00 $
133,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
133,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
208-051-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
133,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
113 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
crystals
pb
61-62 °C/1013 hPa
Pf
52 °C
Densité
2.015 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
Clé InChI
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
Cyanogen bromide for synthesis. CAS 506-68-3, chemical formula BrCN.
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric)≥ 96.0 %
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 65 °C - closed cup