166634
4,4′-Dibromobenzophenone
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
171-174 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Brc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H8Br2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
Clé InChI
LFABNOYDEODDFX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable