Principaux documents
R530646
BIS-(4-IODO-PHENYL)-METHANONE
AldrichCPR
50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H8I2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.017
Numéro MDL:
146,00 $