328057
4,4′-Dibromobenzil
90%, technical grade
110,00 $
About This Item
110,00 $
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
90%
Pf
224-226 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
Chaîne SMILES
Brc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H8Br2O2/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(17)14(18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H
Clé InChI
NYCBYBDDECLFPE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable