225274
4,4′-Dimethylbenzophenone
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
200 °C/17 mmHg (lit.)
Pf
90-93 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C15H14O/c1-11-3-7-13(8-4-11)15(16)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
ZWPWLKXZYNXATK-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable