Principaux documents
D209317
Sigma-Aldrich
Diphenylmethane
99%
Synonyme(s) :
Benzylbenzene, Methylenedibenzene
25 G
49,80 $
500 G
114,00 $
1 KG
188,00 $
49,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
49,80 $
500 G
114,00 $
1 KG
188,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.23
Beilstein:
1904982
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
liquid
Essai:
99%
49,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
5.79 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 77 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
905 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.577 (lit.)
pb
264 °C (lit.)
Pf
22-24 °C (lit.)
Densité
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Clé InChI
CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Diphenylmethane is an aromatic compound used as a key building block in the synthesis of elastase inhibitors. [1] [2]
Application
  • Diphenylmethane is widely used in the synthesis of luminogens for aggregation-induced emission (AIE).[3][4]
  • It is used in the preparation of a polymerization initiator, diphenylmethyl potassium (DPMK).[5]
  • It is one of the precursors in the synthesis of a dendrimeric polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH), hexakis[4-(1,1,2-triphenyl-ethenyl)phenyl]benzene.[6]
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
266.0 °F
Point d'éclair (°C)
130 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The theoretical conformational analysis of some bridged aromatic compounds: diphenyl ether, diphenylmethane, benzophenone and diphenyl sulphide
VA Zubkov et al.
Journal of Molecular Structure, 27, 139-149 (1975)
Synthesis and surface properties of amphiphilic star-shaped and dendrimer-like copolymers based on polystyrene core and poly (ethylene oxide) corona.
Francis R, et al.
Macromolecules, 36(22), 8253-8259 (2003)
Hopping of a single hole in hexakis [4-(1, 1, 2-triphenyl-ethenyl) phenyl] benzene cation radical through the hexaphenylbenzene propeller.
Rathore R, et al.
Organic Letters, 6(11), 1689-1692 (2004)
Synthesis of functionalized aromatic oligomers from a versatile diphenylmethane template
JG Bruno et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62, 5174-5190 (1997)
Real-time monitoring of cell apoptosis and drug screening using fluorescent light-up probe with aggregation-induced emission characteristics.
Shi H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(43), 17972-17981 (2012)