163260
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
98%
Synonyme(s) :
4-Chloro-7-nitro-1,2,3-benzoxadiazole, NBD-chloride
34,20 $
About This Item
34,20 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
97-99 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to yellow
Groupe fonctionnel
chloro
nitro
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c2nonc12
InChI
1S/C6H2ClN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
Clé InChI
IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Synthesis of fluorescent phospholipid-derivative, NBD-didecanoylphosphatidylethanolamine[5]
- Synthesis of functionalized hydroxynaphthofurazan.[6]
- Spectrophotometric and spectrofluorometric determination of clemastine hydrogen fumarate, loratadine, losartan potassium and ramipril in pharmaceutical formulations.[1]
- Synthesis of 7-nitrobenzofurazan (NBD)-labeled maleimide, via Diels-Alder reaction.[7]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.