235040
1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene
98%
Synonyme(s) :
α-(Trimethylsiloxy)styrene, Acetophenone enol trimethylsilyl ether
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
Point d'ébullition
88-89 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)OC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H16OSi/c1-10(12-13(2,3)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1H2,2-4H3
Clé InChI
AFFPCIMDERUIST-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- β-amino ketones in water via Mannich-type reaction
- cis-2,6-disubstituted dihydropyrans via three-component, one-pot cascade reaction
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter