Principaux documents
SML0812
Sigma-Aldrich
NBD-556
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N1-(4-Chlorophenyl)-N2-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-ethanediamide
5 MG
113,00 $
25 MG
516,00 $
113,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
113,00 $
25 MG
516,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H24ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.84
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
113,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)NC(=O)C(=O)NC2CC(NC(C2)(C)C)(C)C
InChI
1S/C17H24ClN3O2/c1-16(2)9-13(10-17(3,4)21-16)20-15(23)14(22)19-12-7-5-11(18)6-8-12/h5-8,13,21H,9-10H2,1-4H3,(H,19,22)(H,20,23)
Clé InChI
ZKXLQCIOURANAD-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
NBD-556 is small molecule mimetic of CD4 that recognizes the HIV-1 envelope protein gp120.
NBD-556 is small molecule mimetic of CD4. NBD-556 recognizes the HIV-1 envelope protein gp120 and induces restructuring of gp120 analogous to CD4 binding. The CD4-induced conformational change in gp120 is necessary for interaction with CCR5.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable