157384
Phenanthridine
98%
Synonyme(s) :
Benzo[c]quinoline
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Point d'ébullition
349 °C/769 mmHg (lit.)
Pf
104-107 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc2c(c1)cnc3ccccc23
InChI
1S/C13H9N/c1-2-6-11-10(5-1)9-14-13-8-4-3-7-12(11)13/h1-9H
Clé InChI
RDOWQLZANAYVLL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Used in the study of ecotoxicity.
- Used in rotational spectroscopic investigations and radio astronomical searches.
- Used as a dye in biological and chemical sensors.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves