123617
Benzo[h]quinoline
97%
Synonyme(s) :
1-Naphthoquinoline, 7,8-Benzoquinoline
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
338 °C/719 mmHg (lit.)
Pf
48-50 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C13H9N/c1-2-6-12-10(4-1)7-8-11-5-3-9-14-13(11)12/h1-9H
Clé InChI
WZJYKHNJTSNBHV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup