I28208
Isoquinoline
97%
Synonyme(s) :
β-Quinoline, 2-Azanaphthalene, 2-Benzazine, Benzopyridine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.623 (lit.)
Point d'ébullition
242-243 °C (lit.)
Pf
26-28 °C (lit.)
Densité
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc2cnccc2c1
InChI
1S/C9H7N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-7H
Clé InChI
AWJUIBRHMBBTKR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- A catalyst in the synthesis of poly(imide)s.
- A reactant in the synthesis of N-benzyl isoquinoline-1,3,4-triones using iodine as a catalyst.
- A reactant in the synthesis of 2H-imidazo[5,1-a]isoquinolinium chloride.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges