299634
6-(5H)-Phenanthridinone
technical grade
Synonyme(s) :
NSC 11021, NSC 40943, NSC 61083
81,80 $
About This Item
81,80 $
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Forme
powder
Pf
290-292 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1Nc2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO/c15-13-11-7-2-1-5-9(11)10-6-3-4-8-12(10)14-13/h1-8H,(H,14,15)
Clé InChI
RZFVLEJOHSLEFR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PARP1(142)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Synthesis of 5,6-dihydrophenanthridine sulfonamides
- Oxidative coupling with diphenylacetylene
- Direct copper acetate-catalyzed N-cyclopropylation of cyclic amides
Reactant involved in the synthesis and/or pharmacological activity of biologically active molecules including:
- Potassium channel KV1.3 and IK-1 inhibitors
- HIV-1 integrase inhibitors
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable