Q1603
Quinoxaline
≥98%
Synonyme(s) :
1,4-Benzodiazine, Benzo[a]pyrazine, Benzopyrazine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Point d'ébullition
220-223 °C (lit.)
Pf
29-32 °C (lit.)
Densité
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc2nccnc2c1
InChI
1S/C8H6N2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-6H
Clé InChI
XSCHRSMBECNVNS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3