Principaux documents
15555
Sigma-Aldrich
Boc-Nle-OH
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-(Boc-amino)caproic acid, (S)-2-(Boc-amino)hexanoic acid, Boc-L-norleucine
5 G
464,00 $
464,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
464,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.29
Beilstein:
3608376
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
464,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.0% (TLC)
Activité optique
[α]20/D −8±1°, c = 1% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-5-6-7-8(9(13)14)12-10(15)16-11(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
Clé InChI
ZIOCIQJXEKFHJO-QMMMGPOBSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Tianliang He et al.
Oncogene (2018-06-22)
The antiviral metabolites from bacterial stress response to bacteriophage infection can maintain homeostasis of host cells, while metabolism disorder is a remarkable characteristic of tumorigenesis. In the aspect of metabolic homeostasis, therefore, the antiviral homeostasis-maintaining metabolites of bacteria may possess