15395
Boc-6-Ahx-OH
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
6-(Boc-amino)caproic acid, 6-(Boc-amino)hexanoic acid, Boc-6-aminohexanoic acid
About This Item
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
35-40 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-6-4-5-7-9(13)14/h4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
Clé InChI
RUFDYIJGNPVTAY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable