Documents
110574
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylhexane
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.23
Numéro Beilstein :
1718748
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
48 mmHg ( 34 °C)
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.395 (lit.)
Point d'ébullition
108-109 °C (lit.)
Densité
0.701 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(C)CC(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-5-8(4)6-7(2)3/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
HDGQICNBXPAKLR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,4-Dimethylhexane can be gas chromatographically enantioseparated on different modified cyclodextrins.
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Giuseppe Sicoli et al.
Chirality, 21(1), 183-198 (2008-08-14)
The chromatographic enantioseparation of small unfunctionalized chiral alkanes C*HR(1)R(2)R(3) (R = alkyl) represents a challenge in separation science. Because of the lack of any functional groups, enantiorecognition in the presence of a chiral selector is solely based upon weak enantioselective